2-Chloro-5-methoxybenzenesulphonyl chloride 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
OR346567-1G
OR346567-5G
APOSOR346567-1GEA
192
EUR
APOSOR346567-1G
APOSOR346567-5G
2-Chloro-5-methoxybenzenesulphonyl chloride 95+%
2-Chloro-5-methoxybenzenesulphonyl chloride
Formula:
C₇H₆Cl₂O₃S Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD12026184 CAS Number: 201935-41-3 |