Stampa…
4-Bromopyridine 1-oxide 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
OR346541-1G OR346541-5G OR346541-250MG
APOSOR346541-1GEA 205 EUR
APOSOR346541-1G APOSOR346541-5G APOSOR346541-250MG
4-Bromopyridine 1-oxide 95+%
4-Bromopyridine 1-oxide
Formula: C₅H₄BrNO
Peso molecolare: 173,995 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00234039
CAS Number: 14248-50-1