Stampa…
1-(4-Methoxybenzyl)pyrrolidin-2-one 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
OR346540-1G OR346540-500MG
APOSOR346540-1GEA 580 EUR
APOSOR346540-1G APOSOR346540-500MG
1-(4-Methoxybenzyl)pyrrolidin-2-one 95+%
1-(4-Methoxybenzyl)pyrrolidin-2-one
Formula: C₁₂H₁₅NO₂
Peso molecolare: 205,253 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01960843
CAS Number: 60737-65-7