1-Methyl-1H-pyrazol-4-ylamine dihydrochloride 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
OR346536-1G
OR346536-5G
APOSOR346536-1GEA
53.9
EUR
APOSOR346536-1G
APOSOR346536-5G
1-Methyl-1H-pyrazol-4-ylamine dihydrochloride 95+%
1-Methyl-1H-pyrazol-4-ylamine dihydrochloride
Formula:
C₄H₇N₃·2ClH Peso molecolare: 170,04 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD09025437 CAS Number: 1063734-49-5, |