Stampa…
1-p-Tolyl-1H-pyrazole 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 1-(p-Tolyl)-1H-pyrazole
OR346533-1G OR346533-5G
APOSOR346533-1GEA 161 EUR
APOSOR346533-1G APOSOR346533-5G
1-p-Tolyl-1H-pyrazole 95+%
1-p-Tolyl-1H-pyrazole
Formula: C₁₀H₁₀N₂
Peso molecolare: 158,2 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00748760
CAS Number: 20518-17-6