Stampa…
2-Iodo-quinoline-3-carboxaldehyde 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
OR346531-1G OR346531-250MG
APOSOR346531-1GEA 518 EUR
APOSOR346531-1G APOSOR346531-250MG
2-Iodo-quinoline-3-carboxaldehyde 95+%
2-Iodo-quinoline-3-carboxaldehyde
Formula: C₁₀H₆INO
Peso molecolare: 283,065 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18448256
CAS Number: 80231-40-9