Stampa…
4-Phenyloxazole 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
OR346522-1G OR346522-5G
APOSOR346522-1GEA 183 EUR
APOSOR346522-1G APOSOR346522-5G
4-Phenyloxazole 95+%
4-Phenyloxazole
Formula: C₉H₇NO
Peso molecolare: 145,158 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11845045
CAS Number: 20662-89-9