Stampa…
6-Methylpyridine-3-sulphonyl chloride 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
OR346514-1G OR346514-5G
APOSOR346514-1GEA 265 EUR
APOSOR346514-1G APOSOR346514-5G
6-Methylpyridine-3-sulphonyl chloride 95+%
6-Methylpyridine-3-sulphonyl chloride
Formula: C₆H₆ClNO₂S
Peso molecolare: 191,635 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11868981
CAS Number: 478264-00-5