Stampa…
3-Isopropylisoxazole-5-carboxaldehyde 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
OR346502-1G OR346502-5G
APOSOR346502-1GEA 306 EUR
APOSOR346502-1G APOSOR346502-5G
3-Isopropylisoxazole-5-carboxaldehyde 95+%
3-Isopropylisoxazole-5-carboxaldehyde
Formula: C₇H₉NO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD14702865
CAS Number: 121604-54-4