Stampa…
3-Bromo-2-methylbenzenesulphonyl chloride 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Bromo-2-methylbenzene-1-sulphonyl chloride
OR346500-1G OR346500-5G
APOSOR346500-1GEA 285 EUR
APOSOR346500-1G APOSOR346500-5G
3-Bromo-2-methylbenzenesulphonyl chloride 95+%
3-Bromo-2-methylbenzenesulphonyl chloride
Formula: C₇H₆BrClO₂S
Peso molecolare: 269,543 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07782194
CAS Number: 886501-61-7