Stampa…
2-Bromo-4-methylbenzenesulphonyl chloride 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
OR346499-1G OR346499-5G
APOSOR346499-1GEA 265 EUR
APOSOR346499-1G APOSOR346499-5G
2-Bromo-4-methylbenzenesulphonyl chloride 95+%
2-Bromo-4-methylbenzenesulphonyl chloride
Formula: C₇H₆BrClO₂S
Peso molecolare: 269,543 g/mol
Punto di fusione: 72 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08445068
CAS Number: 89794-06-9
UN: 3265
ADR: 8,III