Stampa…
4-Bromo-3-methylisothiazole-5-carboxaldehyde 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
OR346491-1G OR346491-250MG
APOSOR346491-1GEA 729 EUR
APOSOR346491-1G APOSOR346491-250MG
4-Bromo-3-methylisothiazole-5-carboxaldehyde 95+%
4-Bromo-3-methylisothiazole-5-carboxaldehyde
Formula: C₅H₄BrNOS
Peso molecolare: 206,06 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD27937097
CAS Number: 89283-96-5