Stampa…
4-(3,5-Dimethylisoxazol-4-yl)phenylamine 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
OR346484-1G OR346484-500MG
APOSOR346484-1GEA 412 EUR
APOSOR346484-1G APOSOR346484-500MG
4-(3,5-Dimethylisoxazol-4-yl)phenylamine 95+%
4-(3,5-Dimethylisoxazol-4-yl)phenylamine
Formula: C₁₁H₁₂N₂O
Peso molecolare: 188,226 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16302749
CAS Number: 2155-99-9