Stampa…
4-(3-Methylisothiazol-5-yl)benzaldehyde 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
OR346461-1G OR346461-500MG
APOSOR346461-1GEA 371 EUR
APOSOR346461-1G APOSOR346461-500MG
4-(3-Methylisothiazol-5-yl)benzaldehyde 95+%
4-(3-Methylisothiazol-5-yl)benzaldehyde
Formula: C₁₁H₉NOS
Peso molecolare: 203,26 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD22573494
CAS Number: 1401521-93-4