Stampa…
5-tert-Butyl-2-methyl-2H-pyrazole-3-carbonitrile 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
OR346458-1G OR346458-5G
APOSOR346458-1GEA 168 EUR
APOSOR346458-1G APOSOR346458-5G
5-tert-Butyl-2-methyl-2H-pyrazole-3-carbonitrile 95+%
5-tert-Butyl-2-methyl-2H-pyrazole-3-carbonitrile
Formula: C₉H₁₃N₃
Peso molecolare: 163,22 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD21362501
CAS Number: 1196104-01-4