Stampa…
2-Chloro-3-phenylpropionitrile 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
OR346453-1G OR346453-5G
APOSOR346453-1GEA 217 EUR
APOSOR346453-1G APOSOR346453-5G
2-Chloro-3-phenylpropionitrile 95+%
2-Chloro-3-phenylpropionitrile
Formula: C₉H₈ClN
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00995426
CAS Number: 17849-62-6