Stampa…
2-((E)-3-Ethoxy-2-methyl-allylidene)-malononitrile 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
OR346447-1G OR346447-5G
APOSOR346447-1GEA 201 EUR
APOSOR346447-1G APOSOR346447-5G
2-((E)-3-Ethoxy-2-methyl-allylidene)-malononitrile 95+%
2-((E)-3-Ethoxy-2-methyl-allylidene)-malononitrile
Formula: C₉H₁₀N₂O
Peso molecolare: 162,188 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06214167
CAS Number: 65995-93-9