Stampa…
2-(1-Ethoxy-propylidene)malononitrile 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
OR346445-1G OR346445-5G
APOSOR346445-1GEA 201 EUR
APOSOR346445-1G APOSOR346445-5G
2-(1-Ethoxy-propylidene)malononitrile 95+%
2-(1-Ethoxy-propylidene)malononitrile
Formula: C₈H₁₀N₂O
Peso molecolare: 150,178 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09909756
CAS Number: 35260-96-9