Benzofuran-3-carboxaldehyde 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
Benzofuran-3-carbaldehyde
OR346443-1G
OR346443-500MG
OR346443-5G
APOSOR346443-1GEA
265
EUR
APOSOR346443-1G
APOSOR346443-500MG
APOSOR346443-5G
Benzofuran-3-carboxaldehyde 95+%
Benzofuran-3-carboxaldehyde
Formula:
C₉H₆O₂ Peso molecolare: 146,143 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD03412541 CAS Number: 4687-25-6 |