Stampa…
2-(3,4-Dichlorophenyl)-5-methyl-[1,3,4]oxadiazole 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
OR346442-1G OR346442-5G
APOSOR346442-1GEA 183 EUR
APOSOR346442-1G APOSOR346442-5G
2-(3,4-Dichlorophenyl)-5-methyl-[1,3,4]oxadiazole 95+%
2-(3,4-Dichlorophenyl)-5-methyl-[1,3,4]oxadiazole
Formula: C₉H₆Cl₂N₂O
Peso molecolare: 229,063 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD19981450
CAS Number: 41420-95-5