Stampa…
2-(3-Methoxyphenyl)pyridine-3-carboxaldehyde 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
OR346436-1G OR346436-500MG OR346436-5G
APOSOR346436-1GEA 265 EUR
APOSOR346436-1G APOSOR346436-500MG APOSOR346436-5G
2-(3-Methoxyphenyl)pyridine-3-carboxaldehyde 95+%
2-(3-Methoxyphenyl)pyridine-3-carboxaldehyde
Formula: C₁₃H₁₁NO₂
Peso molecolare: 213,232 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD19981446
CAS Number: 958219-62-0