Stampa…
2-(4,4-Dimethyl-4,5-dihydro-oxazol-2-yl)-3-methylpyridine 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
OR346427-1G OR346427-500MG OR346427-5G
APOSOR346427-1GEA 265 EUR
APOSOR346427-1G APOSOR346427-500MG APOSOR346427-5G
2-(4,4-Dimethyl-4,5-dihydro-oxazol-2-yl)-3-methylpyridine 95+%
2-(4,4-Dimethyl-4,5-dihydro-oxazol-2-yl)-3-methylpyridine
Formula: C₁₁H₁₄N₂O
Peso molecolare: 190,242 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18259374
CAS Number: 525602-12-4