Stampa…
2-(2-Bromophenyl)-thiazole 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
OR346426-1G OR346426-5G
APOSOR346426-1GEA 201 EUR
APOSOR346426-1G APOSOR346426-5G
2-(2-Bromophenyl)-thiazole 95+%
2-(2-Bromophenyl)-thiazole
Formula: C₉H₆BrNS
Peso molecolare: 240,12 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD19381944
CAS Number: 30216-46-7