Stampa…
4-(Chloromethyl)-2-isopropylthiazole hydrochloride 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
OR346425-1G OR346425-500MG
APOSOR346425-1GEA 317 EUR
APOSOR346425-1G APOSOR346425-500MG
4-(Chloromethyl)-2-isopropylthiazole hydrochloride 95+%
4-(Chloromethyl)-2-isopropylthiazole hydrochloride
Formula: C₇H₁₀ClNS·ClH
Peso molecolare: 212,14 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07369243
CAS Number: 65386-28-9