Stampa…
(Z)-3-Amino-3-(4-bromophenyl)acrylonitrile 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
OR346417-1G OR346417-5G
APOSOR346417-1GEA 201 EUR
APOSOR346417-1G APOSOR346417-5G
(Z)-3-Amino-3-(4-bromophenyl)acrylonitrile 95+%
(Z)-3-Amino-3-(4-bromophenyl)acrylonitrile
Formula: C₉H₇BrN₂
Peso molecolare: 223,069 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12026370
CAS Number: 71682-87-6