Stampa…
(Z)-3-Amino-3-(3-bromophenyl)acrylonitrile 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
OR346416-1G OR346416-5G
APOSOR346416-1GEA 201 EUR
APOSOR346416-1G APOSOR346416-5G
(Z)-3-Amino-3-(3-bromophenyl)acrylonitrile 95+%
(Z)-3-Amino-3-(3-bromophenyl)acrylonitrile
Formula: C₉H₇BrN₂
Peso molecolare: 223,069 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12131143
CAS Number: 96017-77-5