Stampa…
2-Chloropyridine-3,5-dicarboxaldehyde 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
OR346412-1G OR346412-500MG OR346412-5G
APOSOR346412-1GEA 265 EUR
APOSOR346412-1G APOSOR346412-500MG APOSOR346412-5G
2-Chloropyridine-3,5-dicarboxaldehyde 95+%
2-Chloropyridine-3,5-dicarboxaldehyde
Formula: C₇H₄ClNO₂
Peso molecolare: 169,565 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12131128
CAS Number: 129216-07-5