Stampa…
2,4-Dichloro-5-formylnicotinonitrile 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
OR346410-1G OR346410-500MG
APOSOR346410-1GEA 318 EUR
APOSOR346410-1G APOSOR346410-500MG
2,4-Dichloro-5-formylnicotinonitrile 95+%
2,4-Dichloro-5-formylnicotinonitrile
Formula: C₇H₂Cl₂N₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12131124
CAS Number: 176433-56-0