Stampa…
3-(Chloromethyl)-5-(2-chlorophenyl)-[1,2,4]oxadiazole 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
OR346406-1G OR346406-500MG OR346406-5G
APOSOR346406-1GEA 265 EUR
APOSOR346406-1G APOSOR346406-500MG APOSOR346406-5G
3-(Chloromethyl)-5-(2-chlorophenyl)-[1,2,4]oxadiazole 95+%
3-(Chloromethyl)-5-(2-chlorophenyl)-[1,2,4]oxadiazole
Formula: C₉H₆Cl₂N₂O
Peso molecolare: 229,063 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08444943
CAS Number: 110704-33-1