1-(4-Bromophenyl)-3,5-dimethyl-1H-pyrazole-4-carboxaldehyde 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
OR346400-1G
OR346400-500MG
APOSOR346400-1GEA
317
EUR
APOSOR346400-1G
APOSOR346400-500MG
1-(4-Bromophenyl)-3,5-dimethyl-1H-pyrazole-4-carboxaldehyde 95+%
1-(4-Bromophenyl)-3,5-dimethyl-1H-pyrazole-4-carboxaldehyde
Formula:
C₁₂H₁₁BrN₂O Peso molecolare: 279,133 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD09932059 CAS Number: 294877-39-7 |