Stampa…
1-(3-Bromophenyl)-3,5-dimethyl-1H-pyrazole-4-carboxaldehyde 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
OR346399-1G OR346399-500MG
APOSOR346399-1GEA 317 EUR
APOSOR346399-1G APOSOR346399-500MG
1-(3-Bromophenyl)-3,5-dimethyl-1H-pyrazole-4-carboxaldehyde 95+%
1-(3-Bromophenyl)-3,5-dimethyl-1H-pyrazole-4-carboxaldehyde
Formula: C₁₂H₁₁BrN₂O
Peso molecolare: 279,133 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11845716
CAS Number: 294877-38-6