Stampa…
1-(4-Bromophenyl)-1H-pyrazole-4-carboxaldehyde 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
OR346398-1G OR346398-500MG
APOSOR346398-1GEA 317 EUR
APOSOR346398-1G APOSOR346398-500MG
1-(4-Bromophenyl)-1H-pyrazole-4-carboxaldehyde 95+%
1-(4-Bromophenyl)-1H-pyrazole-4-carboxaldehyde
Formula: C₁₀H₇BrN₂O
Peso molecolare: 251,079 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03426979
CAS Number: 294877-41-1