Stampa…
1-m-Tolyl-1H-pyrazole-4-carboxaldehyde 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
OR346396-1G OR346396-5G
APOSOR346396-1GEA 201 EUR
APOSOR346396-1G APOSOR346396-5G
1-m-Tolyl-1H-pyrazole-4-carboxaldehyde 95+%
1-m-Tolyl-1H-pyrazole-4-carboxaldehyde
Formula: C₁₁H₁₀N₂O
Peso molecolare: 186,21 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03780742
CAS Number: 400876-64-4