Stampa…
1-(3-Chlorophenyl)-1H-pyrazole 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
OR346395-1G OR346395-5G
APOSOR346395-1GEA 154 EUR
APOSOR346395-1G APOSOR346395-5G
1-(3-Chlorophenyl)-1H-pyrazole 95+%
1-(3-Chlorophenyl)-1H-pyrazole
Formula: C₉H₇ClN₂
Peso molecolare: 178,618 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11845709
CAS Number: 57211-65-1