Stampa…
3,5-Dibromo-dihydro-pyran-2,6-dione 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
OR346394-1G OR346394-500MG
APOSOR346394-1GEA 317 EUR
APOSOR346394-1G APOSOR346394-500MG
3,5-Dibromo-dihydro-pyran-2,6-dione 95+%
3,5-Dibromo-dihydro-pyran-2,6-dione
Formula: C₅H₄Br₂O₃
Peso molecolare: 271,891 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11053009
CAS Number: 121049-89-6