Stampa…
5-(Chloromethyl)-3-m-tolyl-[1,2,4]oxadiazole 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
OR346392-1G OR346392-5G
APOSOR346392-1GEA 183 EUR
APOSOR346392-1G APOSOR346392-5G
5-(Chloromethyl)-3-m-tolyl-[1,2,4]oxadiazole 95+%
5-(Chloromethyl)-3-m-tolyl-[1,2,4]oxadiazole
Formula: C₁₀H₉ClN₂O
Peso molecolare: 208,644 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09034175
CAS Number: 50737-31-0