5-Phenyl-[1,2,3]thiadiazole 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
OR346390-1G
OR346390-5G
APOSOR346390-1GEA
201
EUR
APOSOR346390-1G
APOSOR346390-5G
5-Phenyl-[1,2,3]thiadiazole 95+%
5-Phenyl-[1,2,3]thiadiazole
Formula:
C₈H₆N₂S Peso molecolare: 162,212 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00014090 CAS Number: 18212-29-8 |