Stampa…
5-(Chloromethyl)-4-methyl-[1,2,3]thiadiazole 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
OR346389-1G OR346389-5G
APOSOR346389-1GEA 139 EUR
APOSOR346389-1G APOSOR346389-5G
5-(Chloromethyl)-4-methyl-[1,2,3]thiadiazole 95+%
5-(Chloromethyl)-4-methyl-[1,2,3]thiadiazole
Formula: C₄H₅ClN₂S
Peso molecolare: 148,614 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD10686610
CAS Number: 82172-42-7