Stampa…
(5-Methyl-3-phenylpyrazol-1-yl)methanol 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
OR346385-1G OR346385-5G
APOSOR346385-1GEA 201 EUR
APOSOR346385-1G APOSOR346385-5G
(5-Methyl-3-phenylpyrazol-1-yl)methanol 95+%
(5-Methyl-3-phenylpyrazol-1-yl)methanol
Formula: C₁₁H₁₂N₂O
Peso molecolare: 188,226 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11227224
CAS Number: 369401-86-5