Stampa…
2-tert-Butyl-5-chloro-6-methyl-pyrimidin-4-ol 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
OR346383-1G OR346383-5G
APOSOR346383-1GEA 142 EUR
APOSOR346383-1G APOSOR346383-5G
2-tert-Butyl-5-chloro-6-methyl-pyrimidin-4-ol 95+%
2-tert-Butyl-5-chloro-6-methyl-pyrimidin-4-ol
Formula: C₉H₁₃ClN₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00114448
CAS Number: 287927-88-2