Stampa…
6-Methyl-1H-indole-2-carboxylic acid 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: eIF4A3-IN-8
OR346380-1G OR346380-5G
APOSOR346380-1GEA 161 EUR
APOSOR346380-1G APOSOR346380-5G
6-Methyl-1H-indole-2-carboxylic acid 95+%
6-Methyl-1H-indole-2-carboxylic acid
Formula: C₁₀H₉NO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02664477
CAS Number: 18474-59-4