Stampa…
2-(2-Chloroethylamino)-4,6-dimethylnicotinonitrile 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
OR346378-1G OR346378-5G
APOSOR346378-1GEA 168 EUR
APOSOR346378-1G APOSOR346378-5G
2-(2-Chloroethylamino)-4,6-dimethylnicotinonitrile 95+%
2-(2-Chloroethylamino)-4,6-dimethylnicotinonitrile
Formula: C₁₀H₁₂ClN₃
Peso molecolare: 209,675 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD10568281
CAS Number: 1053659-06-5