Stampa…
2-(2-Chloroethoxy)-4,6-dimethylnicotinonitrile 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
OR346377-1G OR346377-5G
APOSOR346377-1GEA 168 EUR
APOSOR346377-1G APOSOR346377-5G
2-(2-Chloroethoxy)-4,6-dimethylnicotinonitrile 95+%
2-(2-Chloroethoxy)-4,6-dimethylnicotinonitrile
Formula: C₁₀H₁₁ClN₂O
Peso molecolare: 210,66 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD10568279
CAS Number: 1053658-92-6