Stampa…
5-Phenyl-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridazin-3-ylamine
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 5-Phenyl-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridazin-3-amine
OR346373-250MG OR346373-1G
APOSOR346373-250MGEA 0 EUR
APOSOR346373-250MG APOSOR346373-1G
5-Phenyl-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridazin-3-ylamine
5-Phenyl-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridazin-3-ylamine
Formula: C₁₁H₉N₅
Peso molecolare: 211,223 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD23115309
CAS Number: 405224-27-3