Stampa…
3-Methyl-isothiazol-4-ylamine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR346368-1G OR346368-250MG OR346368-50MG
APOSOR346368-1GEA 622 EUR
APOSOR346368-1G APOSOR346368-250MG APOSOR346368-50MG
3-Methyl-isothiazol-4-ylamine
3-Methyl-isothiazol-4-ylamine
Formula: C₄H₆N₂S
Peso molecolare: 114,169 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD10700204
CAS Number: 53483-97-9