Stampa…
2-(4-Methoxy-phenyl)-4-methyl-thiazole-5-carboxylic acid ethyl ester
Fornitore: Apollo Scientific
OR346365-1G OR346365-5G
APOSOR346365-1GEA 0 EUR
APOSOR346365-1G APOSOR346365-5G
2-(4-Methoxy-phenyl)-4-methyl-thiazole-5-carboxylic acid ethyl ester
2-(4-Methoxy-phenyl)-4-methyl-thiazole-5-carboxylic acid ethyl ester
Formula: C₁₄H₁₅NO₃S
Peso molecolare: 277,339 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08143481
CAS Number: 54032-88-1