Stampa…
1-Benzyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
OR346360-1G OR346360-5G
APOSOR346360-1GEA 120 EUR
APOSOR346360-1G APOSOR346360-5G
1-Benzyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
1-Benzyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Formula: C₁₁H₁₀N₂O₂
Peso molecolare: 202,209 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD05864591
CAS Number: 401647-24-3