Stampa…
5-sulphamoyl-furan-3-carboxylic acid ethyl ester
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR346356-1G OR346356-250MG
APOSOR346356-1GEA 212 EUR
APOSOR346356-1G APOSOR346356-250MG
5-sulphamoyl-furan-3-carboxylic acid ethyl ester
5-sulphamoyl-furan-3-carboxylic acid ethyl ester
Formula: C₇H₉NO₅S
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD24386139
CAS Number: 256373-94-1