Stampa…
5-Chlorosulphonyl-furan-3-carboxylic acid ethyl ester 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR346347-1G OR346347-5G
APOSOR346347-1GEA 354 EUR
APOSOR346347-1G APOSOR346347-5G
5-Chlorosulphonyl-furan-3-carboxylic acid ethyl ester 95%
5-Chlorosulphonyl-furan-3-carboxylic acid ethyl ester
Formula: C₇H₇ClO₅S
Peso molecolare: 238,645 g/mol
Punto di ebollizione: 118 °C (1 mm Hg)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11109333
CAS Number: 256373-91-8
UN: 3265
ADR: 8,III