Stampa…
4-Methoxy-benzaldehyde oxime
Fornitore: Apollo Scientific
OR346329-1G OR346329-5G
APOSOR346329-1GEA 109 EUR
APOSOR346329-1G APOSOR346329-5G
4-Methoxy-benzaldehyde oxime
4-Methoxy-benzaldehyde oxime
Formula: C₈H₉NO₂
Peso molecolare: 151,163 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00137433
CAS Number: 3235-04-9